Indium ≥99,99% (Metall-Basis), tränenförmige Granalien 4 mm (0.2 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11027.09 11027.18 11027.30
11027.09EA 151 CHF
11027.09 11027.18 11027.30
Indium ≥99,99% (Metall-Basis), tränenförmige Granalien 4 mm (0.2 in)
Indium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formel: In
MW: 114.82 g/mol
Siedepunkt: 2000
Melting Pt: 156
Dichte: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134048
CAS-Nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971