Indium ≥99,9% (Metall-Basis), tränenförmige Granalien 4 mm (0.2 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11026.09 11026.18 11026.30
11026.09EA 121 CHF
11026.09 11026.18 11026.30
Indium ≥99,9% (Metall-Basis), tränenförmige Granalien 4 mm (0.2 in)
Indium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-74-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formel: In
Siedepunkt: 2000 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 156 °C
Dichte: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134048
CAS-Nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971