Indium ≥99,9999% (Metall-Basis), Perlen, Puratronic® ≤ 5 mm (0.2 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10615.09 10615.18 10615.30
10615.09EA 300 CHF
10615.09 10615.18 10615.30
Indium ≥99,9999% (Metall-Basis), Perlen, Puratronic® ≤ 5 mm (0.2 in)
Indium
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-74-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formel: In
Siedepunkt: 2000 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 156 °C
Dichte: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134048
CAS-Nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971