Indium 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.127 mm
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO318110023EA 150 CHF
ACRO318110023 ACRO318110092
Indium 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.127 mm
Indium
Formel: In
MW: 114,82 g/mol
Siedepunkt: 2000 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 156 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134048
CAS-Nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey Foil
Total trace metal impurities ≤0.01 %