Gallium ≥99,9999% (Metall-Basis), Plätzchen, Ø 6 mm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
44324.09 44324.18 44324.30
44324.09EA 243 CHF
44324.09 44324.18 44324.30
Gallium ≥99,9999% (Metall-Basis), Plätzchen, Ø 6 mm
Gallium
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-55-3 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: 0.7 grams/pellet maximum Appearance: Silver grey UN No.: 2803 MDL No.: MFCD00134045
Formel: Ga
Siedepunkt: 2403 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 29 °C
Dichte: 5.904 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00134045
CAS-Nummer: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04364