Gallium ≥99,9999% (Metall-Basis), Barren
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
10185.18
10185.14
10185.18EA
690
CHF
10185.18
10185.14
Gallium ≥99,9999% (Metall-Basis), Barren
Gallium
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7440-55-3
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Appearance: Silver grey
UN No.: 2803
MDL No.: MFCD00134045
Formel:
Ga Siedepunkt: 2403 °C (1013 hPa) Melting Pt: 29 °C Dichte: 5,904 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00134045 CAS-Nummer: 7440-55-3 EINECS: 231-163-8 UN: 2803 ADR: 8,III Merck Index: 12,04364 |