Gallium 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
317990100 317990500
ACRO317990100EA 112 CHF
ACRO317990100 ACRO317990500
Gallium 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Gallium
Formel: Ga
MW: 69.72 g/mol
Siedepunkt: 2403
Melting Pt: 29.7 °C
Dichte: 5.9 g/cm³
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00134045
CAS-Nummer: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8 III
Merck Index: 12,04364
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Silver white to silver grey Metallic solid or liquid
Total trace metal impurities ≤0.01 %