Aluminium, Pulver
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
Synonyms:
Aluminum
5285.1
5285.2
ROTH5285.1EA
43.8
CHF
ROTH5285.1
ROTH5285.2
Aluminium, Pulver
Aluminium
Formel:
Al Siedepunkt: 2057 °C (1013 hPa) Melting Pt: 659.7 °C |
MDL Number:
MFCD00134029 CAS-Nummer: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 UN: 1396 ADR: 4.3,II |