Aluminium, Granulat 1-3 mm
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Aluminum
5280.1 5280.2
ROTH5280.1EA 27 CHF
ROTH5280.1 ROTH5280.2
Aluminium, Granulat 1-3 mm
Aluminium
Formel: Al
Siedepunkt: 2327 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 660 °C
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321