Aluminium ≥99,9999% (Metall-Basis), Schnecke, Puratronic®, Länge 12.7 mm (0.5 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
44329.09 44329.18
44329.09EA 210 CHF
44329.09 44329.18
Aluminium ≥99,9999% (Metall-Basis), Schnecke, Puratronic®, Länge 12.7 mm (0.5 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Aluminium
Purity: 99.9999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈1.1g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
MW: 26.98 g/mol
Siedepunkt: 2327
Melting Pt: 660
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321