Aluminium ≥99,85% (Metall-Basis), Drahtform, hart, Ø 0.013 mm (0.0005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
43811.G1 43811.G5
43811.G1EA 641 CHF
43811.G1 43811.G5
Aluminium ≥99,85% (Metall-Basis), Drahtform, hart, Ø 0.013 mm (0.0005 in)
Aluminium
Purity: 99.85% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.00036g/m, Temper: hard Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
MW: 26.98 g/mol
Siedepunkt: 2327
Melting Pt: 660
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321