Aluminium ≥99,9995% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic®, Ø 22 mm (0.87 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Aluminum
43429.BU
43429.BQ
43429.BUEA
2280
CHF
43429.BU
43429.BQ
Aluminium ≥99,9995% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic®, Ø 22 mm (0.87 in)
Aluminium
Purity: 99.9995%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈10.35g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formel:
Al Siedepunkt: 2327 °C (1013 hPa) Melting Pt: 660 °C Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134029 CAS-Nummer: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |