Aluminium ≥99,9995% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, geglüht, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Aluminum
43427.H4
43427.G9
43427.G5
43427.H4EA
2310
CHF
43427.H4
43427.G9
43427.G5
Aluminium ≥99,9995% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, geglüht, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Aluminium
Purity: 99.9995%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈2.1g/m, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formel:
Al MW: 26.98 g/mol Siedepunkt: 2327 Melting Pt: 660 Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134029 CAS-Nummer: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |