Aluminium ≥99,9995% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, geglüht, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
43425.GH 43425.HP 43425.FI
43425.GHEA 574 CHF
43425.GH 43425.HP 43425.FI
Aluminium ≥99,9995% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, geglüht, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Aluminium
Purity: 99.9995% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈3.4g/50x50mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
MW: 26.98 g/mol
Siedepunkt: 2327
Melting Pt: 660
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321