Aluminium ≥99,9995% (Metall-Basis), Schnecke, Puratronic®, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Aluminum
43357.22
43357.14
43357.22EA
542
CHF
43357.22
43357.14
Aluminium ≥99,9995% (Metall-Basis), Schnecke, Puratronic®, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Aluminium
Purity: 99.9995%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈0.54g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formel:
Al MW: 26.98 g/mol Siedepunkt: 2327 Melting Pt: 660 Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134029 CAS-Nummer: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |