Aluminium ≥99,99% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
42256.09 42256.18 42256.30
42256.09EA 124 CHF
42256.09 42256.18 42256.30
Aluminium ≥99,99% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Aluminium
Purity: 99.99% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.07g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
MW: 26.98 g/mol
Siedepunkt: 2327
Melting Pt: 660
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321