Aluminium ≥99% (Metall-Basis), Kugeln, Ø 2.38 mm (0.094 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
42029.KM 42029.KN
42029.KMEA 95.7 CHF
42029.KM 42029.KN
Aluminium ≥99% (Metall-Basis), Kugeln, Ø 2.38 mm (0.094 in)
Aluminium
Purity: 99% CAS No.: 7429-90-5 Molecular Formula: Alloy 1100, Al:Cu; 99+:0.12 wt% MDL No.: MFCD00213972
Formel: Al
MW: 26.98 g/mol
Siedepunkt: 2327
Melting Pt: 660
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321