Aluminium ≥99,99% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Aluminum
40763.FI
40763.GH
40763.HP
40763.FIEA
160
CHF
40763.FI
40763.GH
40763.HP
Aluminium ≥99,99% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 2.0 mm (0.08 in)
Aluminium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈13.5g/50x50mm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formel:
Al Siedepunkt: 2327 °C (1013 hPa) Melting Pt: 660 °C Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134029 CAS-Nummer: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |