Aluminium ≥99,99% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 8.0 mm (0.315 in), Ø 1.98 mm (0.078 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Aluminum
40417.09
40417.18
40417.30
40417.09EA
106
CHF
40417.09
40417.18
40417.30
Aluminium ≥99,99% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 8.0 mm (0.315 in), Ø 1.98 mm (0.078 in)
Aluminium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈140pc/10g
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Evaporation or metallizing source material
Formel:
Al MW: 26.98 g/mol Siedepunkt: 2327 Melting Pt: 660 Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134029 CAS-Nummer: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |