Aluminium ≥99,9995% (Metall-Basis), Barren, Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
40388.18 40388.30
40388.18EA 220 CHF
40388.18 40388.30
Aluminium ≥99,9995% (Metall-Basis), Barren, Puratronic®
Aluminium
Purity: 99.9995% CAS No.: 7429-90-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
MW: 26.98 g/mol
Siedepunkt: 2327
Melting Pt: 660
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321