Aluminium ≥99,999% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic®, Ø 9.5 mm (0.37 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Aluminum
10779.BQ
10779.BU
10779.CZ
10779.BQEA
170
CHF
10779.BQ
10779.BU
10779.CZ
Aluminium ≥99,999% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic®, Ø 9.5 mm (0.37 in)
Aluminium
Purity: 99.999%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈1.91g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formel:
Al MW: 26.98 g/mol Siedepunkt: 2327 Melting Pt: 660 Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134029 CAS-Nummer: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |