Aluminium ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, geglüht, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Aluminum
10747.G5 10747.G9 10747.H4 10747.H8
10747.G5EA 141 CHF
10747.G5 10747.G9 10747.H4 10747.H8
Aluminium ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, geglüht, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Aluminium
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈2.1g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
MW: 26,98 g/mol
Siedepunkt: 2327 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 660 °C
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321