Aluminium ≥99,9% (Metall-Basis), Granulat 8-12 mm (0.32-0.47 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
10093.30 10093.A1 10093.A7
10093.30EA 109 CHF
10093.30 10093.A1 10093.A7
Aluminium ≥99,9% (Metall-Basis), Granulat 8-12 mm (0.32-0.47 in)
Aluminium
Purity: 99.9% CAS No.: 7429-90-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
MW: 26.98 g/mol
Siedepunkt: 2327
Melting Pt: 660
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321