Aluminium ≥99,5% (Metall-Basis), Klumpen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
10092.30 10092.A1 10092.A7
10092.30EA 101 CHF
10092.30 10092.A1 10092.A7
Aluminium ≥99,5% (Metall-Basis), Klumpen
Aluminium
Purity: 99.5% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈17g/lump Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
MW: 26.98 g/mol
Siedepunkt: 2327
Melting Pt: 660
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321