Magnesium 99.9+% Trace metals basis, turnings
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
191080025 191085000 191080100
ACRO191080025EA 177 CHF
ACRO191080025 ACRO191085000 ACRO191080100
Magnesium 99.9+% Trace metals basis, turnings
Magnesium
Formel: Mg
MW: 24.3 g/mol
Siedepunkt: 1107
Melting Pt: 651 °C
Flash-Pt: 500 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085308
CAS-Nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05675
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Silver white Turnings
Assay ≥99.90 %
Total trace metal impurities ≤0.10 % (metals sought for: Si, Mn, Cu, Al, Fe, Pb, Ni, Sn)