Magnesium ≥99,8% (Metall-Basis), Granulat -12+50 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
00870.36
00870.A1
00870.A3
00870.36EA
210
CHF
00870.36
00870.A1
00870.A3
Magnesium ≥99,8% (Metall-Basis), Granulat -12+50 mesh
Magnesium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-95-4
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
UN No.: 1869
MDL No.: MFCD00085308
Formel:
Mg Siedepunkt: 1107 °C (1013 hPa) Melting Pt: 651 °C Dichte: 1.74 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00085308 CAS-Nummer: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 UN: 1869 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,05675 |