Differenzdruckmessgerät, testo 510
Lieferant: Testo
TEST0563.0510EA 189 CHF
TEST0563.0510
Differenzdruckmessgerät, testo 510
Manometer
Das testo 510 im Taschenformat misst Differenzdrücke im Bereich von 0 bis 100 hPa. Die Differenzdruckmessung ist temperaturkompensiert für genaue Messwerte.
  • Handlich, klein und einfach zu bedienen
  • 10 auswählbare Einheiten
  • Über den gesamten Messbereich können Werte in Pascal angezeigt werden
  • Temperatur- und luftdichtekompensierte Differenzdruckmessung
  • Magnete an der Geräterückseite ermöglichen freihändiges Arbeiten
  • Bei schlechten Sichtverhältnissen wie dunkler Umgebung erleichtert Ihnen das beleuchtete Display die Arbeit
  • Strömungsmessung mit Staurohr möglich
Wählbare Einheiten: hPa, mbar, Pa, mmH₂O, inH₂O, inHg, mmHg, psi, m/s, fpm
Stromversorgung: Zwei AAA-Mikro-Batterien (50h Batterielebensdauer (Durchschnitt, ohne Displaybeleuchtung))
Lieferumfang: Lieferung mit Schutzhaube, Batterien, Gürtelhalterung, Kalibrierprotokoll und Schläuchen.