Ammoniumhydrogencarbonat, LiChropur™ für die LC-MS, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: Ammoniumbicarbonat
5.33005.0050EA 101 CHF
5.33005.0050
Ammoniumhydrogencarbonat, LiChropur™ für die LC-MS, Supelco®
Ammoniumhydrogencarbonat
Formel: NH₄HCO₃
MW: 79,06 g/mol
Melting Pt: 106 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012138
CAS-Nummer: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
pH value (50 g/l, H₂O, 20 °C) 8
Vapor pressure 67 hPa (20 °C)
Solubility 220 g/l