Zentrifugen, Tischmodell, ungekühlt/gekühlt, 5702 / 5702 R / 5702 RH (General Lab Product)
Lieferant: EPPENDORF
5702000.320 5702000.010 5703000.010 5703000.320 5703000.425 5704000.010 5702000.515
521-2405EA 3710 CHF
521-2405 EPPE5702000.010 EPPE5703000.010 EPPE5703000.320 EPPE5703000.425 EPPE5704000.010 EPPE5702000.515
Zentrifugen, Tischmodell, ungekühlt/gekühlt, 5702 / 5702 R / 5702 RH (General Lab Product)
Zentrifugen Tischzentrifugen
Die Zentrifugen-Serie 5702 ist ideal für medizinische Routineanwendungen sowie klinische und biotechnologische Forschung.
  • User friendly control panel with a small number of clearly labelled function keys and easy to read LCD display
  • Speed can be set from 100 min⁻¹ to a maximum of 4400 min⁻¹
  • Automatic, motorised lid locking
  • Slow startup and braking through the SOFT function
  • Stainless steel rotor chamber (rust-proof)
  • FastTemp function for fast precooling (5702 R/RH)
  • Active heating guarantees high temperature accuracy during the entire centrifugation cycle (only 5702 RH)
Die beheizte und gekühlte Zentrifuge 5702 RH ermöglicht die Zentrifugation unter biologischen Bedingungen, um die Lebensfähigkeit der Zellen zu verbessern und so genauere Ergebnisse in Folgeanwendungen (z. B. bei der Zellkultivierung) zu erzielen.
There are different rotor options available to accommodate any type of tube. Rotors, buckets and lids are autoclavable. The centrifuges have induction motors and a timer which can be set for up to 90 minutes or for continuous operation.