Färbeautomat, Cellstain® 23
Lieferant: Tharmac
Cellstain®
THARJC800-30EA 18440 CHF
THARJC800-30
Färbeautomat, Cellstain® 23
Objektträger-Färbeautomaten
Der CellStain 23 ermöglicht es, die Schritte in den Färbe-, Wasserspül- und Trockenstationen individuell zu programmieren, und kann durch den Vor- und Rücklauf des Objektträgerhalters eine große Anzahl verschiedener Färbungen durchführen. Der Speicher bietet Platz für 20 Färbeprogramme mit bis zu je 30 Schritten und passwortgeschütztem Zugang.
  • Geringe Verschleppung an Färbereagenzien durch speziellen Objektträgerhalter
  • Passt aufgrund der kompakten Größe unter jeden Abzug
  • Optionale Trockenstation mit programmierbarer Temperatur
Lieferumfang: Wird mit 23 Küvetten (500 ml) mit Deckel, einem Objektträgerhalter für bis zu 30 Objektträger und einer gekürzten Küvette zum Be- und Entladen geliefert.