Natriumhypochlorit-Lösung 5% (w/w), technische Qualität
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
212297.1214 212297.1211
APPC212297.1214EA 181 CHF
APPC212297.1214 APPC212297.1211
Natriumhypochlorit-Lösung 5% (w/w), technische Qualität
Sodium hypochlorite
Formel: ClNaO
MW: 74,44 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011120
CAS-Nummer: 7681-52-9
UN: 1791
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (iodometr.) 5% ± 0.5% (At the moment of the batch analysis)