VWR®, Labormantel, Howie
Lieferant: VWR Collection
113-8743EA 53.4 CHF
113-8743 113-8749 113-8748 113-8744 113-8745 113-8746 113-8747 113-8757 113-8755
VWR®, Labormantel, Howie
Arbeitskleidung
Diese Unisex-Laborkittel bestehen aus 65% Polyester und 35% Baumwolle.
  • Stehkragen mit Druckknopfverschluss
  • Zwei untere Taschen und eine Brusttasche mit integrierter Kugelschreibertasche
  • Lange Ärmel mit Strickbündchen
  • Frontverschluss mit 6 Druckknöpfen aus Stahl
  • Material ist wasser- und schmutzabweisend
  • Gerade geschnitten
Gewicht: 245 g/m²
Zertifizierungen: ÖKO-Tex® Standard 100