Gasreiniger, GateKeeper® GPU 500 4R
Lieferant: ENTEGRIS
GPUS500FIX04R0 GPUS500FHX04R0 GPUS500FOP04R0
568-0893EA 0 CHF
568-0893 568-0892 568-0894
Gasreiniger, GateKeeper® GPU 500 4R
Filter Gasfilter
GateKeeper® GPU Gasreiniger wurden für eine gleichbleibende Reinheit sowie eine verbesserte Lebensdauer und Endreinheit konzipiert. Mithilfe der langjährigen Erfahrung auf dem Gebiet der Materialwissenschaft hat Entegris eine neue Generation von Reinigungsprodukten entwickelt, deren Mehrwert und Leistung unübertroffen bleibt.
  • Reinheitskontrolle bis in den ppt-Bereich
  • Geringer Druckabfall über den Reiniger
  • Regenerierbar
  • Lange Lebensdauer
  • Nutzen die Reinigung bei Umgebungstemperatur – keine Wärme oder Strom für den Betrieb erforderlich
  • Unempfindlich