VWR®, Kryoboxen, halbe Größe, 136x66,5 mm
Lieferant: VWR Collection
479-7001EA 65.7 CHF
479-7001 479-7002 479-7003 479-7004 479-7000
VWR®, Kryoboxen, halbe Größe, 136x66,5 mm
Boxen Kryoboxen
Box aus gewelltem Karton
  • Wasserfeste Beschichtung
  • Kältebeständigkeit bis -140 °C
  • Mit oder ohne Rastereinsätze erhältlich
  • In verschiedenen Höhen und 5 Farben erhältlich
Zur Lagerung von Kryoröhrchen bei niedrigen Temperaturen.