Retort clamps
Lieferant: Juchheim
JUCHVL04740STEA 21.1 CHF
JUCHVL04740ST JUCHVL04720ST JUCHVL04710ST JUCHVL04700ST
Retort clamps
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Steel, epoxy coated.
  • Rounded jaws
Zertifizierungen: DIN 12 894