Behälter, schwere Ausführung
Lieferant: Lamaplast
LAMA47/50EA 199 CHF
LAMA47/50
Behälter, schwere Ausführung
Behälter Abfallbehälter
Aus HDPE, natur.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Robust
  • Leicht zu reinigen
Behälter mit zwei seitlichen Griffen für Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Zertifizierungen: Gemäß FCM-Verordnungen 1935/2004/CE und UE 10/2013.