HPLC-Flaschen, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
1129820 1129821
215-2063EA 214 CHF
215-2063 215-2064
HPLC-Flaschen, DURAN®
Flaschen HPLC-Flaschen
DURAN® Borosilikatglas 3.3, klar, mit blauem PP-Schraubverschluss.
  • Anschluss von unterschiedlichen Schlauchdurchmessern (1,6 und 3,2 mm) und sterilen Druckausgleichsets möglich
  • Nicht benötigte Anschlüsse lassen sich mit Silikondichtungen verschließen
  • Druckbeständig gemäß DIN ISO 1595
Typische Anwendungen: Sicherer Transfer von flüssigen Medien innerhalb eines geschlossenen und sterilen Systems (Verdampfung wird reduziert). Mit einer leicht ablesbaren Skala und großem Beschriftungsfeld für einfaches Beschriften. Ein komplettes System besteht aus: DURAN®More Product Information