Erlenmeyerkolben, zum Einmalgebrauch, mit belüftetem Schraubverschluss, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
4116-2000 4116-1000 4116-0500 4116-0250 4116-0125 4115-2000 4115-1000 4115-0500 4115-0250 4115-0125
214-7215EA 179 CHF
214-7215 214-7214 214-7213 214-7212 214-7211 214-7210 214-7209 214-7208 214-7207 214-7206
Erlenmeyerkolben, zum Einmalgebrauch, mit belüftetem Schraubverschluss, Nalgene®
Kolben Erlenmeyerkolben
PETG, transparent, mit belüftetem blauem HDPE-Schraubverschluss, flachem Boden oder Boden mit Schikanen.
  • Sterile Einwegkolben verringern das Risiko von Kreuzkontamination
  • Eingeprägte Graduierungen
  • Die Kolben sind fünf Jahre haltbar, pyrogenfrei und nicht zytotoxisch und haben einen SAL von 10⁻⁶.
Ideal für Anwendungen in Schüttlern und Suspensionskulturen, Nährmedienzubereitung oder Lagerung. Der PE-HD-Verschluss verfügt über eine hydrophobe 0,2-µm-Membran aus PTFE, die einen sterilen Gasaustausch ermöglicht.
Verpackung: Einzeln verpackt zur problemlosen Lagerung und Handhabung.