Kieselgel Rubin 1-3 mm Trocknungsmittel cobaltfrei, mit Feuchtigkeitsindikator, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
85815-1KG 85815-2.5KG
85815-1KGEA 110.68 CHF
85815-1KG 85815-2.5KG
Kieselgel Rubin 1-3 mm Trocknungsmittel cobaltfrei, mit Feuchtigkeitsindikator, Fluka™
Kieselgel Rubin
Drying agent with moisture indicator and free from cobalt.
Formel: SiO₂
Siedepunkt: 2.230 °C
Melting Pt: 1.600 °C
Dichte: 2 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 112926-00-8
EINECS: 231-545-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance complying
Loss on drying (150°C, 3h) Max. 2 %
Water absorbing capacity Min. 20 %
Sieve analysis 1-3 mm Min. 95 %
Change complying
Composition SiO₂, 96%
Particle Size 1-3 mm