Leitfähigkeitsmesszellen, IDS
Lieferant: WTW
301711 301710 301720 301716 301721 301718 301719 301722
663-0153EA 1050 CHF
663-0153 663-0152 663-0156 665-0304 665-0475 665-0408 665-0474 WTWA301722
Leitfähigkeitsmesszellen, IDS
Elektroden Leitfähigkeitselektroden
Hochwertige, verbesserte Sensortechnologie kombiniert mit modernster Messelektronik. Für den Gebrauch mit IDS-Messgeräten.
  • Intelligent: Elektroden werden automatisch vom Messgerät erkannt, jeder Sensor wird genau identifiziert
  • Digital: Messsignale werden digital verarbeitet und liefern sehr genaue Daten
  • IDS-Zellen speichern ihre Seriennummer und Kalibrierdokumentation
  • Vier-Pol-Messzelle TetraCon® 925: Ideal für mittlere und hohe Leitfähigkeiten
  • Zwei-Pol-Messzelle LR 925/01 (inklusive Durchflussgefäß): Ideal für Reinstwasser und bei niedrigen