Cell culture roller bottles, Corning®
Lieferant: Corning
430195 430699 430852 431135 431198 431191 430849 3907 431134 431344 431321 431329 430853 430851 431303
734-1702EA 502 CHF
734-1702 734-1714 734-1870 734-1884 734-1730 734-1898 734-1720 734-0095 734-0096 734-4191 734-4189 734-4190 392-0286 392-0307 CORN431303
Cell culture roller bottles, Corning®
Flaschen Rollerflaschen
Reines PS, steril.
  • One piece seamless construction
  • All bottles have printed lot numbers to aid product traceability
  • Sterilised by gamma radiation
  • Certified non-pyrogenic
  • Ribbed design provides twice the surface area with the same exterior dimensions
Rollerflaschen mit glatter oder gerippter Oberfläche für größere Wachstumsfläche. Alle Flaschen sind für eine optimale Zellhaftung behandelt. Die Corning® CellBIND® Oberfläche fördert die Zellhaftung unter schwierigen Bedingungen, beispielsweise bei Medien mit wenig oder keinem Medium, wodurch höhereMore Product Information