Einkanalpipetten, mechanisch, festes / variables Volumen, Finnpipette™ F3
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
4640000 4640010 4640020 4640030 4640040 4640050 4640060 4640070 4640080 4640090 4650000 4650010 4650020 4650030 4650040 4650050 4650060 4650070 4650080 4650090 4650100 4640100
613-1459EA 405 CHF
613-1459 613-1460 613-1461 613-1462 613-1463 613-1464 613-1465 613-1466 613-1482 613-1483 613-1467 613-1468 613-1469 613-1470 613-1471 613-1472 613-1473 613-1474 613-1475 LABS4650090 LABS4650100 LABS4640100
Einkanalpipetten, mechanisch, festes / variables Volumen, Finnpipette™ F3
Pipetten Mikropipetten
Hervorragender Komfort, Leistung, Zuverlässigkeit und einfache Wartung in einer der leichtesten auf dem Markt erhältlichen Pipetten.
  • Hochmoderner Volumeneinstellmechanismus (Advanced Volume Gearing, AVG) - Selbsttragender modularer Mechanismus erhöht Genauigkeit, Präzision und Haltbarkeit bei gleichzeitiger Leichtgängigkeit und kleineren Abstufungen für die Volumeneinstellung
  • Bessere Volumensichtbarkeit und Sicherheit durch großes Display mit weißen Ziffern auf schwarzem Hintergrund
  • Pipettierknopf mit zweifacher Funktion und drehbarem Oberteil verhindert eine unabsichtliche Volumenänderung
  • Hervorragende Griffergonomie und eine Pipettierbewegung, die nur einen sehr geringen Kraftaufwand erfordert
  • Hochwertiger Ausblaskolben für Volumina von 50 µl und darunter ermöglicht die sichere Abgabe von Mikrotropfen
  • Autoklavierbar (konische Unterteile und Spitzenabwurf)
* Mikro
Bestellinformation: Lieferung mit Wartungswerkzeug, Finntip-Spitzenpropen, Tube mit Fett, Aufhängevorrichtung, zwei Aufkleber, Kalibierungszertifikat und Bedienungsanleitung.