Benzethoniumchlorid 0.03 N, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Hyamine® 1622
89577.320EA 130 CHF
89577.320
Benzethoniumchlorid 0.03 N, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Benzethoniumchlorid
Formel: C₂₇H₄₂ClNO₂
MW: 448,09 g/mol
MDL Number: MFCD00011742
CAS-Nummer: 121-54-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer 0.03000 ±0.5%