Flaschen, Weithals, LDPE
Lieferant: SEMADENI
7805 7804
SEMA7805EA 247 CHF
SEMA7805 SEMA7804
Flaschen, Weithals, LDPE
Flaschen Kunststoffflaschen
Die Flaschen mit weiter Öffnung werden aus weichem Polyethylen hergestellt.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit, hitzebeständig bis +80 °C
  • Auslaufsicherer Verschluss, so können Sie mit Flüssigkeiten verwendet werden
  • Flexibel, ausgezeichnete Stoßfestigkeit
Kann überall im Labor zur Probenahme verwendet werden. Weite Öffnung ermöglicht schnelle Befüllung und Entnahme von Pulvern, Pasten und Flüssigkeiten.