Salzsäure 0.01 M, Titripur®, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.60238.4000EA
119
CHF
1.60238.4000
1.60238.1000
Salzsäure 0.01 M, Titripur®, Supelco®
Salzsäure
Formel:
HCl MW: 36,46 g/mol |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Storage | Store at +15 °C to +25 °C |
Molarity | 0,01 M |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)