Ammoniaklösung 25%, LiChropur™ für die LC-MS, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: AmmoniakAmmoniumhydroxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
5.33003.0050EA 100 CHF
5.33003.0050
Ammoniaklösung 25%, LiChropur™ für die LC-MS, Supelco®
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
MW: 35,05 g/mol
Siedepunkt: 37,7 °C
Melting Pt: –57,5 °C
Dichte: 0,903 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Density (20 °C) 0,903 g/cm³
Explosion limit (V) 15,4 – 33,6%
Vapor pressure (20 °C) 483 hPa
Assay 25%
Storage Store at +15 °C – +25 °C