Vindoline
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
462270010
462270050
ACRO462270010EA
107
CHF
ACRO462270010
ACRO462270050
Vindoline
Vindoline
Formel:
C₂₅H₃₂N₂O₆ MW: 456,5 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD27991347 CAS-Nummer: 2182-14-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % |
HPLC | ≥97.5 % |