3-Diethylamino-1-propyne 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: N,N-Diethylpropargylamine
455580050 455580250 455581000
ACRO455580050EA 42.3 CHF
ACRO455580050 ACRO455580250 ACRO455581000
3-Diethylamino-1-propyne 97%
3-Diethylamino-1-propyne
Formel: C₇H₁₃N
MW: 111,19 g/mol
Siedepunkt: 118…120 °C
Dichte: 0.811 g/cm³
Flash-Pt: 20 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039881
CAS-Nummer: 4079-68-9
UN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %