Chlorothiazid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 6-Chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulphonamide 1,1-Dioxide
461740050 461740250 461741000
ACRO461740050EA 43.4 CHF
ACRO461740050 ACRO461740250 ACRO461741000
Chlorothiazid 98%
Chlorothiazide
Formel: C₇H₆ClN₃O₄S₂
MW: 295,71 g/mol
Melting Pt: 348 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00058576
CAS-Nummer: 58-94-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %