High-Content-Zellbildgebungssystem, mikrokonfokal, ImageXpress
Lieferant: Molecular Devices
MICROCONFOCAL 5039731 5040287 5041314 5041309 5041310 5041312 MICROCONFO_REF
735-0364EA 0 CHF
735-0364 MLDV5039731 MLDV5040287 MLDV5041314 MLDV5041309 MLDV5041310 MLDV5041312 MLDVMICROCONFO_REF
High-Content-Zellbildgebungssystem, mikrokonfokal, ImageXpress
Mikroskope
Das mikrokonfokale High-Content-Zellbildgebungssystem ImageXpress® trägt dazu bei, die Grenzen der Forschung durch eine Kombination aus Geschwindigkeit, Empfindlichkeit und Flexibilität zu erweitern und Ihnen Bilder mit höherer Qualität, einem schnelleren Durchsatz und einer leistungsfähigeren Analyse zu liefern.
  • Wechseln Sie schnell und einfach zwischen einer Reihe verfügbarer Konfokal- und Widefield-Imaging-Modi mit einer exklusiven Schlitzoption, um Bilder von hoher Qualität mit hohen Durchsatzgeschwindigkeiten aufzunehmen
  • Bilden Sie mehr als 160000